Fortfahren mit
Z743673
Laser Tough-Tags™ microcentrifuge tube labels, kiss cut with square corners
white, pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech TTLW-KK-20, product identification label, white label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2520 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech TTLW-KK-20
L × w:
1.28 in. × 0.50 in.
Packaging:
pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-KK-20
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
white
General description
Laboratory labels formatted for laser printers. Tough-Tags™ are chemically inert laboratory labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and microscope slides. They resist organic solvents and caustic agents making them perfect for accurately identifying important samples stored in moderate freezer temperatures.
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743672Z359122Z743679
description
white, pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
description
white, pkg of 3200 labels 20 sheets of 160 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
description
size 1.28 in. × 0.5 in., white
description
white, roll of 1000 labels, L × W 1.50 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
L × W
-
L × W
1.50 in. × 0.50 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-KK-20
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSW-KK-20
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTGP-1000
packaging
pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels
packaging
pkg of 3200 labels 20 sheets of 160 labels
packaging
pkg of 1,000 ea
packaging
roll of 1000 labels
color
white
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)