Fortfahren mit
Z743586
Laser Tough-Spots®
diam. 7/16 in., white, pack of 4680 (234 labels per sheet)
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech SPOT-5000, coloured label, product identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4680 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-5000
Diam.:
7/16 in.
Packaging:
pack of 4680 (234 labels per sheet)
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 4680 (234 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-5000
diam.
7/16 in.
color
white
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
  • Chemically inert
  • For storage in temperatures from -196°C to 150°C
  • withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L6539L5539L5414
description
diam. 7/16 in., white, pack of 4680 (234 labels per sheet)
description
diam. 1/2 in., yellow
description
diam. 3/8 in., green
description
diam. 3/8 in., blue
diam.
7/16 in.
diam.
1/2 in.
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-5000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2500
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1100
packaging
pack of 4680 (234 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
color
white
color
-
color
-
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)