Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,20 € 67,68 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-1200
Material:
green , polyolefin
Diam.:
3/8 in.
Packaging:
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
€ 67,68
Listenpreis€ 75,20Sparen Sie 10%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
green , polyolefin
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1200
diam.
3/8 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
- Chemically inert
- For storage in temperatures from -196°C to 150°C
- withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1200 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1100 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1300 |
| material green , polyolefin | material blue polyolefin | material polyolefin , white | material orange , polyolefin |
| diam. 3/8 in. | diam. 3/8 in. | diam. 3/8 in. | diam. 3/8 in. |
| packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?