Fortfahren mit
Z743578
Speedy-Foil® aluminium squares interleaved with paper
L × W 4 in. × 4 in., pack of 500 sheets
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Diversified Biotech FOIL-3000, aluminium sealing foil, laboratory seal, sealing foil, vessel cover
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech FOIL-3000
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 500 sheets
€ 42,70
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 500 sheets
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-3000
L × W
4 in. × 4 in.
General description
Speedy-Foil is pre-cut aluminum squares interleved with tissue paper for conveniently and quickly covering lab vessels.
Features and Benefits
  • Faster, easier and aseptic: grab and cover
  • Pre-cut to fit common laboratory containers
  • No scissors and less waste
  • 1 mil thick for a sharp, crisp dead-fold providing a tighter fit
  • Each square is interleaved for physical separation
  • Meets FDA requirements for direct contact with pharmaceuticals
  • RNase and DNase free
Legal Information
Speedy-Foil is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743579Z743580Z743576
description
L × W 4 in. × 4 in., pack of 500 sheets
description
L × W 2 in. × 2 in., pack of 500 sheets
description
L × W 5 in. × 5 in., pack of 500 sheets
description
L × W 3 in. × 3 in., pack of 500 sheets
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-3000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-2000
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
L × W
4 in. × 4 in.
L × W
2 in. × 2 in.
L × W
5 in. × 5 in.
L × W
3 in. × 3 in.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)