Fortfahren mit
Z743574
PetriStickers
70-square grid format
Synonym(e):
Diversified Biotech PSTK-1070, dish sticker, laboratory labelling, petri dish stickers, sample identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
36 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 23,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech PSTK-1070
Packaging:
pack of 36 ea
€ 23,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 36 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-1070
General description
Quick Reference - Petristickers correspond to wells on a microplate for fast colony identification
High Contrast - Colored grid allows colonies to stand out from the Petri dish background
Updated Design - Rectangular shape leaves ample space above and below grid for writing on the dish
Two Layouts - Reference wells numerically (1-96) or alpha numerically (A1-H12)
Ideally Sized - PetriStickers are 2.8 in. x 1.75 in. (71 mm x 44.5 mm), to fit most common Petri dishes
Legal Information
PetriStickers is a trademark of Diversified Biotech
p3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743572Z743570Z743567
description
70-square grid format
description
50-square grid format
description
16-sector pie format
description
100-square grid format
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-1070
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-1050
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-2030
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-1100
packaging
pack of 36 ea
packaging
pack of 36 ea
packaging
pack of 36 ea
packaging
pack of 36 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PetriStickers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)