Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 236,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
eCl@ss:
32090113
Feature:
for 0.5 mL tubes, 91-wells
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
for 0.5 mL tubes, 91-wells
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-2000
technique(s)
PCR: suitable
General description
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for 0.5 mL tubes, 91-wells | description for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells | description for 5 mL tubes, 32-wells | description for flat-bottom microplates |
| feature for 0.5 mL tubes, 91-wells | feature for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells | feature for 5 mL tubes, 32-wells | feature for flat-bottom microplates |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-2000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-5000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-4000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-9600 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?