Fortfahren mit
Z743345
Laser Cryo-Clear® labels
for 1.5 mL tubes, L × W 1.28 in. × 0.5 in., pkg of 1700 pkg
Synonym(e):
Diversified Biotech CLEAR-170, cold storage vial labels, cryogenic vial labels, freezer labels, freezer vial labels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1700 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CLEAR-170
L × w:
1.28 in. × 0.5 in.
Packaging:
pkg of 1700 pkg
€ 83,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1700 pkg
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLEAR-170
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 0.5 in.
General description
Laser Cryo-Clear® labels
Legal Information
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743344Z743414Z743417
description
for 1.5 mL tubes, L × W 1.28 in. × 0.5 in., pkg of 1700 pkg
description
for 0.5 mL tubes, L × W 0.94 in. × 0.5 in., pkg of 2380 pkg
description
blue, L × W 1.125 in. × 1.75 in., pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
description
green, L × W 1.125 in. × 1.75 in., pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
L × W
1.28 in. × 0.5 in.
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
L × W
1.125 in. × 1.75 in.
L × W
1.125 in. × 1.75 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLEAR-170
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLEAR-238
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1300-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1300-G
packaging
pkg of 1700 pkg
packaging
pkg of 2380 pkg
packaging
pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
packaging
pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Clear® labels
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)