Fortfahren mit
Z743344
Laser Cryo-Clear® labels
for 0.5 mL tubes, L × W 0.94 in. × 0.5 in., pkg of 2380 pkg
Synonym(e):
Diversified Biotech CLEAR-238, cold storage vial labels, cryogenic vial labels, freezer labels, freezer vial labels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2380 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CLEAR-238
L × w:
0.94 in. × 0.5 in.
Packaging:
pkg of 2380 pkg
€ 83,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 2380 pkg
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLEAR-238
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
General description
Laser Cryo-Clear® labels
Legal Information
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743345Z743417Z743405
description
for 0.5 mL tubes, L × W 0.94 in. × 0.5 in., pkg of 2380 pkg
description
for 1.5 mL tubes, L × W 1.28 in. × 0.5 in., pkg of 1700 pkg
description
green, L × W 1.125 in. × 1.75 in., pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
description
red, L × W 8.5 in. × 11.0 in., pkg of 20 labels 20 sheets of 1 label
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLEAR-238
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLEAR-170
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1300-G
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1000-R
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
L × W
1.28 in. × 0.5 in.
L × W
1.125 in. × 1.75 in.
L × W
8.5 in. × 11.0 in.
packaging
pkg of 2380 pkg
packaging
pkg of 1700 pkg
packaging
pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
packaging
pkg of 20 labels 20 sheets of 1 label
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Clear® labels
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)