Z742703
BenchMixer™ V2 Vortexer, foam rack for 12 x 15 mL tubes
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.73
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V
Materialien
foamed PE
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 15 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BV1003-T150
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use with BenchMixer™ V2 vortexer
Rechtliche Hinweise
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)