Merck
Z258431
Sigma-Aldrich
Head set for Vortex-Genie® 2
Multiple head
Größe auswählen
1 PKG
€ 132,00
€ 132,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 132,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103814
NACRES:
NB.73
€ 132,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Scientific Industries
Allgemeine Beschreibung
Complete with 6in. platform head, one microtube insert, and one 96 well plate insert.
Rechtliche Hinweise
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)