Merck
Z741673
Sartorius VALUEPAK pipette tips
volume range 10-1,000 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
Maximales Volumen:
1 mL
Volumenbereich:
10-1,000 μL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Verpackung:
pack of 960 ea (Refil)
pkg of (refill pack)
Hersteller/Markenname:
Sartorius 791002MAX
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Verpackung
pack of 960 ea (Refil)
pkg of (refill pack)
Hersteller/Markenname
Sartorius 791002MAX
Maximales Volumen
1 mL
Volumenbereich
10-1,000 μL
Allgemeine Beschreibung
Large value packs of tips with the perfect tip fitting and sealing to the pipetter. This gives you the best possible accuracy and precision at the best possible price. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)