Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene cap, polypropylene container
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Simport C581-300
size
300 mL
General description
These disposable containers are ideal for collection, transport and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Tight-fitting lids prevent leaks and odors. They incorporate a tamperproof lid which is opened by first removing tab on side of lid, then by lifting the cover. They resist temperatures up to 80 °C. The two larger sizes are supplied with a plastic handle for easy carrying.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description size 300 mL | description size 500 mL | description size 1000 mL | description size 2600 mL |
| manufacturer/tradename Simport C581-300 | manufacturer/tradename Simport C581-500 | manufacturer/tradename Simport C581-1L | manufacturer/tradename Simport C581-2600 |
| material polypropylene cap, polypropylene container | material polypropylene cap, polypropylene container | material polypropylene container, polypropylene cap | material polypropylene container, polypropylene cap |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 25 ea |
| size 300 mL | size 500 mL | size 1000 mL | size 2600 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamper proof specimen containers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?