Fortfahren mit
Z740271
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
Synonym(e):
dry block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-1020, aluminium dry block
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41102404
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CHAM-1020
Feature:
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
Material:
aluminum
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum
feature
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-1020
technique(s)
PCR: suitable
size
156x171x25 mm
General description
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743477Z740272Z743475
description
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
description
for 0.5 mL tubes, 91-wells
description
Holds 48 x 1.5 mL tubes
description
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
feature
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
feature
for 0.5 mL tubes, 91-wells
feature
Holds 48 x 1.5 mL tubes
feature
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-1020
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-5000
material
aluminum
material
-
material
aluminum
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
size
156x171x25 mm
size
-
size
156x76x33 mm
size
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)