Merck
Z722561
IKA® ULTRA-TURRAX® Dispergierwerkzeuge, Edelstahl
dispersing element for T-10 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Synonym(e):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
Größe auswählen
1 EA
€ 1.530,00
€ 1.530,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.530,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.22
€ 1.530,00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
stainless steel rotor/stator
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 3370100
Durchmesser
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
IKA® S 10 N - 10 G Dispersing tool for use with the T 10 basic ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)