Fortfahren mit
Z719684
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Racked), sterile
Synonym(e):
low-binding tip, pipette tips, dispensing tip, liquid transfer tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
5000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 413,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
1000 μL
Sterility:
sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 1000 ea (Racked), case of 5000 ea (Racked)
Manufacturer/tradename:
Sorenson 10230T
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless , polypropylene
sterility
sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Racked), case of 5000 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Sorenson 10230T
maximum volume
1000 μL
volume
1000 μL
General description
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Legal Information
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z719676Z719668Z719581
description
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Racked), sterile
description
maximum volume 1000 μL, non-sterile
description
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
description
maximum volume 200 μL, pkg of 96 tips CellRack, non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
volume
1000 μL
volume
1000 μL
volume
1000 μL
volume
200 μL
manufacturer/tradename
Sorenson 10230T
manufacturer/tradename
Sorenson 10200T
manufacturer/tradename
Sorenson 10190T
manufacturer/tradename
Sorenson 15270T
material
colorless , polypropylene
material
polypropylene , colorless
material
polypropylene , colorless
material
colorless , polypropylene
packaging
pack of 1000 ea (Racked), case of 5000 ea (Racked)
packaging
case of 5000 ea (5 bags 1000 tips), pack of 1000 ea (Bag)
packaging
case of 10000 ea (10 bags of 100 tips), pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pkg of 96 tips CellRack, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips), case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)