Fortfahren mit
Z719633
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 300 μL, rack of 96, non-sterile
Synonym(e):
dispensing tip, liquid transfer tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
960 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,30
4800 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
300 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no, graduations
Packaging:
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), rack of 96, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Sorenson 317800T
€ 79,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless , polypropylene
sterility
non-sterile
feature
barrier: no, graduations
packaging
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), rack of 96, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Sorenson 317800T
maximum volume
300 μL
volume
300 μL
General description
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Legal Information
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z719617Z719581Z719706
description
maximum volume 300 μL, rack of 96, non-sterile
description
maximum volume 200 μL, pkg of 96 QuickRack, non-sterile
description
maximum volume 200 μL, pkg of 96 tips CellRack, non-sterile
description
pack of 8 ea (Empty racks), non-sterile
manufacturer/tradename
Sorenson 317800T
manufacturer/tradename
Sorenson 30450T
manufacturer/tradename
Sorenson 15270T
manufacturer/tradename
Sorenson 28310
volume
300 μL
volume
200 μL
volume
200 μL
volume
-
feature
barrier: no, graduations
feature
barrier: no, graduations
feature
barrier: no
feature
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
polypropylene , colorless
material
colorless , polypropylene
material
polypropylene , colorless
material
polypropylene , colorless
packaging
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), pack of 960 ea (10 racks of 96 tips), rack of 96
packaging
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), pack of 960 ea (10 racks of 96 tips), pkg of 96 QuickRack
packaging
pkg of 96 tips CellRack, case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 8 ea (Empty racks)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)