Fortfahren mit
Z709573
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
Single channel, volume 500-5000 μL
Synonym(e):
Biohit pipettes, pipettor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
5000 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
electronic: no, single-channel
Manufacturer/tradename:
Sartorius 725080
€ 417,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 725080
volume measuring range
500-5000 μL
volume
5000 μL
General description
Sartorius′s new mechanical pipettor family - the mLINE - offers a unique combination of novel features for mechanical pipetting. Excellent performance, full autoclavability, smooth ergonomics and perfect safety. The mLINE pipettors cover the full volume range of 0.1 to 5000.
  • Extremely light pipetting and tip ejection
  • Unique safety features
  • Stepless volume adjustment and patented volume locking system
  • Thermal insulation of internal components to improve accuracy
  • Full autoclavability without disassembling
  • Easy cleaning, maintenance and calibration
  • ID tag and color-coded caps
  • Safe-Cone Filters and unique ejection
  • Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Legal Information
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z709557Z709549Z709654
description
Single channel, volume 500-5000 μL
description
Single channel, volume 20-200 μL
description
Single channel, volume 10-100 μL
description
12 channel, volume 30-300 μL
volume
5000 μL
volume
200 μL
volume
100 μL
volume
300 μL
manufacturer/tradename
Sartorius 725080
manufacturer/tradename
Sartorius 725060
manufacturer/tradename
Sartorius 725050
manufacturer/tradename
Sartorius 725240
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
12-channel, electronic: no
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
volume measuring range
500-5000 μL
volume measuring range
20-200 μL
volume measuring range
10-100 μL
volume measuring range
30-300 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)