Fortfahren mit
Z709654
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
12 channel, volume 30-300 μL
Synonym(e):
Biohit pipettes, pipettor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.300,00
€ 1.235,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
300 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
12-channel, electronic: no
Manufacturer/tradename:
Sartorius 725240
€ 1.235,00
Listenpreis€ 1.300,00Sparen Sie 5%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
12-channel, electronic: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 725240
volume measuring range
30-300 μL
volume
300 μL
General description
Sartorius′s new mechanical pipettor family - the mLINE - offers a unique combination of novel features for mechanical pipetting. Excellent performance, full autoclavability, smooth ergonomics and perfect safety. The mLINE pipettors cover the full volume range of 0.1 to 5000.
  • Extremely light pipetting and tip ejection
  • Unique safety features
  • Stepless volume adjustment and patented volume locking system
  • Thermal insulation of internal components to improve accuracy
  • Full autoclavability without disassembling
  • Easy cleaning, maintenance and calibration
  • ID tag and color-coded caps
  • Safe-Cone Filters and unique ejection
  • Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Legal Information
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z709646Z709638Z709530
description
12 channel, volume 30-300 μL
description
12 channel, volume 5-100 μL
description
12 channel, volume 0.5-10 μL
description
Single channel, volume 0.5-10 μL
volume
300 μL
volume
100 μL
volume
10 μL
volume
10 μL
feature
electronic: no, 12-channel
feature
12-channel, electronic: no
feature
electronic: no, 12-channel
feature
electronic: no, single-channel
manufacturer/tradename
Sartorius 725240
manufacturer/tradename
Sartorius 725230
manufacturer/tradename
Sartorius 725220
manufacturer/tradename
Sartorius 725020
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
volume measuring range
30-300 μL
volume measuring range
5-100 μL
volume measuring range
0.5-10 μL
volume measuring range
0.5-10 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)