Fortfahren mit
Z709093
ART® non-filtered tip
HLT 1000 SoftFit, size 100-1000 μL, Pure packed, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips, MBP 3581, dispensing tip, liquid transfer tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
€ 90,10
4 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121600
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079201
Volume:
100—1000 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, Pure packed
Packaging:
pack of 800 ea
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 3581
€ 90,10
Listenpreis€ 106,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, Pure packed
packaging
pack of 800 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3581
maximum volume
1 mL
size
100-1000 μL
volume
100—1000 μL
General description
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
SoftFit-L design makes loading and ejecting easy and provides a universal fit.
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z709107Z709050Z709077
description
HLT 1000 SoftFit, size 100-1000 μL, Pure packed, sterile
description
HLT 1000 SoftFit, maximum volume 1000 μL, racked, non-sterile
description
HLT 300, size 1-300 μL, Pure packed, sterile
description
HLT 300U SOFTFIT, size 1-300 μL, Pure packed, non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3581
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3582
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3571
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3771
volume
100—1000 μL
volume
1000 μL
volume
1—300 μL
volume
1—300 μL
feature
Pure packed, DNase free, RNase free
feature
RNase free, DNase free, racked
feature
DNase free, Pure packed, RNase free
feature
RNase free, DNase free, Pure packed
packaging
pack of 800 ea
packaging
pack of 800 ea
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea
size
100-1000 μL
size
-
size
1-300 μL
size
1-300 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® non-filtered tip
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)