Fortfahren mit
Z708968
ART® non-filtered tip
HLT 10 Reach, size 0.1-10 μL, Pure packed, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips, MBP 3511, dispensing tip, liquid transfer tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
5 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 450,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
0.1—10 μL
Sterility:
sterile
Feature:
Pure packed
Packaging:
pack of 960 ea
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 3511
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless
sterility
sterile
feature
Pure packed
packaging
pack of 960 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3511
maximum volume
10 μL
size
0.1-10 μL
volume
0.1—10 μL
General description
Extended length for easily reaching the bottom of tubes and a 2 μl reference mark - ideal for micro-volumes.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z711039Z708984Z709034
description
HLT 10 Reach, size 0.1-10 μL, Pure packed, sterile
description
HLT 200G, size 20-200 μL, Pure packed, sterile
description
HLT Ultramicro, size 0.5-20 μL, Pure packed, sterile
description
HLT 200 Micropoint, size 0.5-200 μL, Pure packed, sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
0.1—10 μL
volume
20—200 μL
volume
0.5—20 μL
volume
0.5—200 μL
feature
Pure packed
feature
DNase free, RNase free, Pure packed, barrier: no
feature
Pure packed
feature
RNase free, DNase free, Pure packed
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3511
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3531
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3521
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3551
material
colorless
material
colorless
material
-
material
-
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
package of 960 tips, pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® non-filtered tip
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)