Fortfahren mit
Z707686
TPP® Gewebekulturschalen
dish capacity ~140 mL
Synonym(e):
culture dishes, disposable petri dishes, plastic petri dishes, TPP 93100, cultivation plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
240 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 404,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , round
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Manufacturer/tradename:
TPP 93100
Packaging:
case of 240 ea (24 x pack of 10)
€ 404,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene , round
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
lid
packaging
case of 240 ea (24 x pack of 10)
manufacturer/tradename
TPP 93100
dish capacity
~140 mL
dish diam. × H
96 mm × 21 mm
surface area
60.1 cm2
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Durch innovative Merkmale und ausgezeichnete Zellwachstumseigenschaften sind TPP-Gewebekulturschalen die ideale Wahl für adhärente Zellkulturen in der Forschung und Industrie. Diese optisch klaren, hochwertigen Gewebekulturschalen aus Polystyrol werden nur am Boden der Schale gewebekulturbehandelt, und ein nicht behandelter Ring umgibt die Wachstumsfläche, um die Zellanhaftung am Rand zu verhindern. Ein gezackter Ring um den Boden der Kulturschale macht das Aufheben und Handhaben der Schalen einfach und sicher, und minimiert gleichzeitig das Risiko des Fallenlassens der Schalen aufgrund eines Auseinandernehmens von Deckel und Boden.
Ein spezieller Stapelring mit Platz für eine numerische Skala (12, 3, 6, 9) am Umfang ermöglicht ein sicheres und stabiles Stapeln dieser Gewebekulturschalen. Die numerische Skala dient der einfachen Lokalisierung von Untersuchungsbereichen, während die Freiräume, die sie im Stapelring erzeugen, die Kondensation zwischen gestapelten Schalen verringert und die Gewebekulturschalen vor dem aneinander kleben schützt.
Zwei Markierungsbereiche, die sich an der Oberseite der Schale (gelb) und der Unterseite der Schale (mattiert) befinden, dienen als Referenz für die Oben/unten-Ausrichtung und -Orientierung. Im Deckel sind außerdem sechs spezielle Stopper verbaut, welche einen optimalen Gasaustausch während der Inkubation ermöglichen.
Merkmale:
  • Jede Charge wird auf ihre Zellwachstumseigenschaften geprüft
  • Ausgezeichnete Ebenheit und optische Klarheit für mikroskopische Untersuchungen
  • Einzigartige gezackte Kante am Boden der Schale für eine leichte und sichere Handhabung
  • Doppelte Schreibfläche
  • Numerische Skala im Deckel, die den Sichtbereich in Quadranten einteilt, um die Untersuchung zu unterstützen
  • Schalen sind in einer „leicht abziehbaren“ Verpackung verpackt
  • Garantiert gammasterilisiert
Features and Benefits
  • Every batch tested for cell growth characteristics
  • Outstanding flatness and optical clarity for microscopic examination
  • Unique serrated edge on bottom dish makes handling safe and easy
  • Double writing surface
  • Numeric scale in lid divides viewing area into quadrants to aid in examination
  • Dishes are packaged in easy "peel-off" wrapping
  • Guaranteed sterile by gamma irradiation
Legal Information
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z707678Z707694CLS430599
description
dish capacity ~140 mL
description
dish capacity ~40 mL
description
dish capacity ~350 mL
description
D × H 150 mm × 25 mm
manufacturer/tradename
TPP 93100
manufacturer/tradename
TPP 93060
manufacturer/tradename
TPP 93150
manufacturer/tradename
Corning 430599
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
-
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
-
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
dish capacity
~140 mL
dish capacity
~40 mL
dish capacity
~350 mL
dish capacity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TPP® Gewebekulturschalen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)