CLS430599
Corning® Gewebekultur-behandelte Kulturschalen
D × H 150 mm × 25 mm
Synonym(e):
petri dish
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NA.75
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
round
Sterilität
sterile
Verpackung
sleeve of 5
Hersteller/Markenname
Corning 430599
T × H
150 mm × 25 mm
Oberflächenbereich
148 cm2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
[„Corning“] behandelte Produkte für die Gewebekultur (TC) haben Oberflächen, die durch Koronaentladung oder Gasplasma-Behandlung modifiziert worden sind, wodurch die Oberfläche hydrophil und durch Zugabe von Medien negativ geladen ist.
Anwendung
[„Corning“] behandelte Kulturschalen für die Gewebekultur eignen sich für den täglichen Gebrauch hinsichtlich der Anhaftung in der Zellkultur.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol
- Behandelt für optimale Zellhaftung
- Sterilisiert durch Gamma-Sterilisation und zertifiziert pyrogenfrei
- Stapelbare Beads zur besseren Handhabung
- Der Deckel ist für konstanten Gasaustausch mit Lüftungen versehen
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Paul T Toran et al.
Experimental hematology, 86, 28-42 (2020-05-31)
As important vectors for ectopic protein expression, gene silencing, and progenitor cell barcoding, lentiviruses continue to emerge as versatile research and clinical tools. For studies employing cell types that are relatively resistant to transduction, high-titer lentivirus preparations with low cytotoxicity
Min Shen et al.
Redox biology, 47, 102151-102151 (2021-10-05)
Ferroptosis is a recently identified non-apoptotic form of cell death characterized by iron-dependent lipid peroxidation. However, the underlying exact mechanisms remain poorly understood. Here, we report that the total levels of N6-methyladenosine (m6A) modification are evidently increased upon exposure to
Zili Zhang et al.
Redox biology, 36, 101619-101619 (2020-08-31)
Ferroptosis is a recently discovered form of programmed cell death, but its regulatory mechanisms are not fully understood. In the current study, we reported that the BRD7-P53-SLC25A28 axis played a crucial role in regulating ferroptosis in hepatic stellate cells (HSCs).