These are single use only cuvettes. They are individually wrapped and sterilized for one time usage. We do not recommend re-use.
Z706078
Sigma-Aldrich® Elektroporationsküvetten
gap width 0.1 cm
Synonym(e):
Elektroporationsküvetten
Größe auswählen
€ 216,00
Größe auswählen
About This Item
€ 216,00
Empfohlene Produkte
Kapazität
~100 μL
Allgemeine Beschreibung
- 0,1 cm Spaltbreite für Bakterien (weiße Kappe)
- 0,2 cm Spaltbreite für Hefen (blaue Kappe)
- 0,4 cm Spaltbreite für Säugetierzellen (rote Kappe)
- Alle Küvetten sind einzeln abgepackt und mittels g-Bestrahlung sterilisiert.
- Die Küvetten werden aus Kristall-Styrol hergestellt.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How can We make the cuvettes steril again ?