Merck
Z663883
Brady® Etiketten für thermisches Etikettiersystem(TLS)
vial top label for 0.6 mL vial/tube, writing surface diam. 9.52 mm, yellow Nylon
Größe auswählen
1 ROLL
€ 76,20
€ 76,20
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ROLL
€ 76,20
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
€ 76,20
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Materialien
yellow Nylon
Verpackung
roll of 500 labels
Hersteller/Markenname
Brady PTL-82-499YL
Verfügbarkeit
available only in EU
Schreibflächendurchm.
9.52 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)