Merck
Z662739
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-33N, weighing capacity 200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
Synonym(e):
laboratory balance, weighing balance
Größe auswählen
1 EA
€ 315,00
€ 315,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 315,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
NACRES:
NB.71
€ 315,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Aufnahme AC/DC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern 440-33N
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
B × Tiefe × H
165 mm × 230 mm × 80 mm
Plattformgröße
105 mm
Gewicht
~1 kg
Akkuleistung
9 V
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)