Fortfahren mit
Z659487
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
tank lid to fit Z659460
Synonym(e):
Bandelin 218, lid, protective lid, tank cover, ultrasonic cover
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41103706
€ 26,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
description
Bandelin D 08
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 218
General description
Stainless steel lid for an ultrasonic bath protects the bath liquid from external contamination and prevents unpleasant odors from the cleaning or disinfection agents added. In addition, the noise emitted when the ultrasonic cleaner is in operation, which may be perceived as annoying, is reduced. The lids are designed in such a way that any condensation that occurs is directed back into the bath.
Features and Benefits
  • Protection of the bath fluid from contamination
  • Sound-absorbing
  • Shortening the heating phase
Legal Information
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z659495Z659525Z659606
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
description
Bandelin D 08
description
Bandelin DE 08
description
Bandelin K 1 C
description
Bandelin K 3 C
manufacturer/tradename
Bandelin 218
manufacturer/tradename
Bandelin 278
manufacturer/tradename
Bandelin 3024
manufacturer/tradename
Bandelin 3025
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)