Z637297
Mucocit™-T instrument disinfecting detergent
volume 2 L
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
BRAND 44822
Volumen
2 L
20000 mL
Allgemeine Beschreibung
Microbiological efficiency / concentration for use:
- Disinfection of instruments: Bacteria (incl. Tuberculosis and mycobacteria) and fungi with high organic burden acc. To DGHM/VAH directives: 1% (10 g/L)/ 1 hour., 2% (20 g/L)/ 30 min., 3% (30 g/L)
- Limited virucidal efficacy (incl. HIV, HBV, HCV): 1% (10 g/L)/ 5 min.
- Inactivation of human rotaviruses: 1% / 30 min., 2% / 5 min.
- Inactivation of vaccinia viruses: 2% (20 g/L)/ 5 min.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)