Merck
Z637238
Edisonite universal detergent
weight 5 kg
Größe auswählen
5 KG
€ 136,00
€ 136,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 KG
€ 136,00
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
NB.35
€ 136,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Beschreibung
pulverized detergents
Hersteller/Markenname
BRAND 44205
Methode(n)
protein quantification: suitable
Gewicht
5 kg
Allgemeine Beschreibung
Pulverized detergents for immersion and ultrasonic baths. Alkaline. Ideal for removal of natural fats and oils, proteins, and blood.
Ingredients: Special phosphates, surfactants, emulsifying agents, auxiliary agents.
Sonstige Hinweise
BR44205 (India)
Rechtliche Hinweise
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)