Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 485,00 |
Über diesen Artikel
€ 485,00
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
description
PES membrane
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 5 μL
packaging
package of 100 ea
manufacturer/tradename
Sartorius
parameter
15000 × g max. centrifugal force
dead stop volume
5 μL
membrane area
0.5 cm2
tube size
~2.2 mL
working volume
500 μL
pore size
3 kDa MWCO
General description
- Vivaspin Zentrifugalkonzentratoren können Proben mit verschiedensten Volumen und Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) verarbeiten und sind so die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustausch-Anwendung.
- Die vertikale Anordnung der Membranen ermöglicht höchste Durchfluss- und Wiederfindungsraten.
- Die patentierte Stillstand-Technologie ermöglicht eine direkte Entnahme des Konzentrats ohne erneutes Schleudern und gewährleistet so eine unvergleichlich sichere und bequeme Handhabung.
Hinweis: Vivaspinn 500-μl-Zentrifugalfiltereinheiten bieten ein einfaches einstufiges Verfahren zur Probenvorbereitung. Sie können wirksam in Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren eingesetzt werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description MWCO 3 kDa | description MWCO 100 kDa | description MWCO 10 kDa | description MWCO 5 kDa |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| parameter 15000 × g max. centrifugal force | parameter 15000 × g max. centrifugal force | parameter 15000 × g max. centrifugal force | parameter 15000 × g max. centrifugal force |
| manufacturer/tradename Sartorius | manufacturer/tradename Sartorius | manufacturer/tradename Sartorius VS0101 | manufacturer/tradename Sartorius VS0111 |
| pore size 3 kDa MWCO | pore size 100 kDa MWCO | pore size 10 kDa MWCO | pore size 5 kDa MWCO |
| material polycarbonate housing, polyethersulfone membrane | material polyethersulfone membrane, polycarbonate housing | material polyethersulfone membrane, polycarbonate housing | material polyethersulfone membrane, polycarbonate housing |
| working volume 500 μL | working volume 500 μL | working volume 500 μL | working volume 500 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vivaspin 500 Zentrifugalkonzentratoren
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?