BR781302
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, yellow tube, individual, attached flat cap
Synonym(e):
PCR, PCR Tubes, Tubes
Größe auswählen
€ 60,00
Größe auswählen
About This Item
€ 60,00
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
yellow cap
yellow tube
Beschreibung
thin-walled
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
individual, attached flat cap
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781302
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.2 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)