Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 145,00 |
Über diesen Artikel
€ 145,00
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
description
PES membrane
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 5 μL
packaging
package of 25 ea
manufacturer/tradename
Sartorius VS0191
parameter
15000 × g max. centrifugal force
dead stop volume
5 μL
membrane area
0.5 cm2
tube size
~2.2 mL
working volume
500 μL
pore size
3 kDa MWCO
General description
- Vivaspin Zentrifugalkonzentratoren können Proben mit verschiedensten Volumen und Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) verarbeiten und sind so die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustausch-Anwendung.
- Die vertikale Anordnung der Membranen ermöglicht höchste Durchfluss- und Wiederfindungsraten.
- Die patentierte Stillstand-Technologie ermöglicht eine direkte Entnahme des Konzentrats ohne erneutes Schleudern und gewährleistet so eine unvergleichlich sichere und bequeme Handhabung.
Hinweis: Vivaspinn 500-μl-Zentrifugalfiltereinheiten bieten ein einfaches einstufiges Verfahren zur Probenvorbereitung. Sie können wirksam in Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren eingesetzt werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| parameter 15000 × g max. centrifugal force | parameter 15000 × g max. centrifugal force | parameter 15000 × g max. centrifugal force | parameter 15000 × g max. centrifugal force |
| pore size 3 kDa MWCO | pore size 5 kDa MWCO | pore size 30 kDa MWCO | pore size 50 kDa MWCO |
| manufacturer/tradename Sartorius VS0191 | manufacturer/tradename Sartorius VS0111 | manufacturer/tradename Sartorius VS0121 | manufacturer/tradename Sartorius VS0131 |
| material polycarbonate housing, polyethersulfone membrane | material polycarbonate housing, polyethersulfone membrane | material polycarbonate housing, polyethersulfone membrane | material polycarbonate housing, polyethersulfone membrane |
| working volume 500 μL | working volume 500 μL | working volume 500 μL | working volume 500 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vivaspin 500 Zentrifugalkonzentratoren
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?