Fortfahren mit
Z743564
Petri-Seal adhesive sealing film
clear, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
Synonym(e):
Diversified Biotech PSEAL-108C, adhesive sealing film, laboratory sealing film, petri dish sealing tape, sealing film
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech PSEAL-108C
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
€ 36,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108C
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
color
clear
General description
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
Legal Information
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743563Z743566Z743565
description
clear, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
description
blue, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
description
yellow, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
description
red, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108C
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108Y
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108R
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
color
clear
color
blue
color
yellow
color
red
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)