Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 x 85 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,70 |
Über diesen Artikel
€ 81,70
material
polyester , white
packaging
pack of 2,125 ea (85 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-2016
size
1.28 in. × 0.5 in.
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description white, size 1.28 in. × 0.5 in. | description L × W 23 mm × 8 mm | description L × W 1 5/8 in. × 5/8 in. | description L × W 1.0 in. × 1.0 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLW-2016 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTM-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTI-2000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTI-1000 |
| material polyester , white | material polyester , white | material polyester , white | material polyester , white |
| size 1.28 in. × 0.5 in. | size - | size - | size - |
| packaging pack of 2,125 ea (85 labels per sheet) | packaging pack of 3,850 ea (154 labels per sheet) | packaging pack of 1,600 ea (64 labels per sheet) | packaging pack of 1,600 ea (80 labels per sheet) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags™
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?