Fortfahren mit
Z363359
Scienceware® Kippständer für Multiwell-Platten
can be tilted and locked in position with thumbwheels
Synonym(e):
plate stand, 189380000, F18938-0000, plate holder, plate rack, plate storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18938-0000
Packaging:
pack of 1 ea
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18938-0000
color
none
General description
Die transparente Acrylplattform kann geneigt und mit Rändelschrauben in der jeweiligen Position arretiert werden. Erleichtert die manuelle Zugabe von Reagenzien, indem kleine Volumen sichtbar und die Reihen für leichten Zugang stufenförmig angeordnet sind. Ein massiver epoxidbeschichteter Stahlsockel sorgt für maximale Stabilität.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z503673Z189936Z162078
description
can be tilted and locked in position with thumbwheels
description
holds up to 94 pipettes and swivels for easy access
description
Holds 28 x pipettes
description
polystyrene, pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18938-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18957-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18955-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18940-0000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
color
none
color
-
color
-
color
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)