Direkt zum Inhalt
PDMA04700
PetriSlide-Petrischale
47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122101
NACRES:
NB.14
eCl@ss:
32030209
Material:
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
Packaging:
plate of 100
Manufacturer/tradename:
Petrislides
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
sterility
sterile
packaging
plate of 100
manufacturer/tradename
Petrislides
technique(s)
sterile filtration: suitable
diam.
47 mm
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
General description
PetriSlide für die Kontaminationsanalyse enthält einen transparenten Deckel, der mikroskopische Untersuchungen bei angebrachtem Deckel ermöglicht. Rechteckiges Unterteil mit abgerundeten Ecken zur Befestigung auf der Mikroskop-Plattform. PetriSlide mit absorbierender Einlage ist eine für den einmaligen Gebrauch bestimmte Kunststoffeinheit für die Kultivierung von Mikroorganismen, die mittels Membranfiltration mit einem 47-mm-Filter abgefangen wurden.
Application
PetriSlide mit absorbierender Einlage ist eine für den einmaligen Gebrauch bestimmte Kunststoffeinheit für die mikrobiologische Analyse von beispielsweise Bier, Flaschenwasser, Apfelwein, Sportgetränken und Wein.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)