Merck
Z337285
BRAND® konischer Verbindungsstopfen, PP
joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
conical ground joint stopper, group plastic stopper, plastic stopper with square grip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/29
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND
General description
Aus PP, hohl mit dichtenden Rippen und quadratischem Griff.
Other Notes
BR144430 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)