Fortfahren mit
Z337242
BRAND® konischer Verbindungsstopfen, PP
joint: ST/NS 10/19
Synonym(e):
conical ground joint stopper, group plastic stopper, plastic stopper with square grip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 11,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122500
€ 11,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS10/19
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND
General description
Aus PP, hohl mit dichtenden Rippen und quadratischem Griff.
Other Notes
BR144410 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z337293Z337269Z337277
description
joint: ST/NS 10/19
description
joint: ST/NS 29/32
description
joint: ST/NS 14/23
description
joint: ST/NS 19/26
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
joint
joint: ST/NS10/19
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS14/23
joint
joint: ST/NS19/26
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)