Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 10,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060307
€ 10,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
manufacturer/tradename
BRAND 704345
fitting
GL 45 bottle, GL 32 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704345 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description GL 32 thread, GL 45 bottle, polypropylene | description GL 45 thread, GL 32 bottle, polypropylene | description GL 32 thread, GL 30 bottle, polypropylene | description GL 32 thread, GL 28 bottle, polypropylene |
| fitting GL 45 bottle, GL 32 thread | fitting GL 32 bottle, GL 45 thread | fitting GL 32 thread, GL 30 bottle | fitting GL 28 bottle, GL 32 thread |
| manufacturer/tradename BRAND 704345 | manufacturer/tradename BRAND 704396 | manufacturer/tradename BRAND 704330 | manufacturer/tradename BRAND 704328 |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?