Fortfahren mit
Z332216
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, GL 28 bottle, polypropylene
Synonym(e):
Bottle adapter for Dispensette/ seripettor / Titrette / QuikSip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060307
€ 8,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
manufacturer/tradename
BRAND 704328
fitting
GL 28 bottle, GL 32 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704328 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z332224Z332283Z332240
description
GL 32 thread, GL 28 bottle, polypropylene
description
GL 32 thread, GL 30 bottle, polypropylene
description
GL 45 thread, GL 32 bottle, polypropylene
description
GL 32 thread, GL 45 bottle, polypropylene
fitting
GL 28 bottle, GL 32 thread
fitting
GL 30 bottle, GL 32 thread
fitting
GL 32 bottle, GL 45 thread
fitting
GL 32 thread, GL 45 bottle
manufacturer/tradename
BRAND 704328
manufacturer/tradename
BRAND 704330
manufacturer/tradename
BRAND 704396
manufacturer/tradename
BRAND 704345
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)