Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137430
Packaging:
pack of 10
€ 84,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137430
L
40 mm
bar diam.
8 mm
ring diam.
8.5 mm
General description
Für Gefäße mit unebenem Boden. Der Drehring sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung.
Other Notes
BR137430 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L 40 mm, bar diam. 8 mm | description L 45 mm, bar diam. 8 mm | description L 50 mm, bar diam. 8.5 mm | description L 70 mm, bar diam. 8.5 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137430 | manufacturer/tradename BRAND 137432 | manufacturer/tradename BRAND 137435 | manufacturer/tradename BRAND 137445 |
| material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated |
| packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 |
| L 40 mm | L 45 mm | L 50 mm | L 70 mm |
| ring diam. 8.5 mm | ring diam. 10 mm | ring diam. 11 mm | ring diam. 10 mm |
| bar diam. 8 mm | bar diam. 8 mm | bar diam. 8.5 mm | bar diam. 8.5 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?