Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
eCl@ss:
32100101
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137432
Packaging:
pack of 10
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137432
L
45 mm
bar diam.
8 mm
ring diam.
10 mm
General description
Für Gefäße mit unebenem Boden. Der Drehring sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung.
Other Notes
BR137432 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?