Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,50 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137415
Packaging:
pack of 10
€ 40,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cylindrical PTFE-coated
Quality Segment
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137415
L
20 mm
bar diam.
6 mm
ring diam.
8 mm
General description
Für Gefäße mit unebenem Boden. Der Drehring sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung.
Other Notes
BR137415 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L 20 mm, bar diam. 6 mm | description L 25 mm, bar diam. 6 mm | description L 35 mm, bar diam. 6 mm | description L 70 mm, bar diam. 8.5 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137415 | manufacturer/tradename BRAND 137420 | manufacturer/tradename BRAND 137427 | manufacturer/tradename BRAND 137445 |
| material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated |
| packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| L 20 mm | L 25 mm | L 35 mm | L 70 mm |
| ring diam. 8 mm | ring diam. 7 mm | ring diam. 8 mm | ring diam. 10 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?