Fortfahren mit
Z328375
BRAND® Transferpettor Direktverdränger-Pipette, digitale Volumenanzeige
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
Synonym(e):
microcapillary pipette, pipette with glass capillaries, positive displacement pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
50 μL
Packaging:
pack of 1 ea
€ 381,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
feature
color-coded green, electronic: no, single-channel, DE-M marking
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701817
volume measuring range
10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
volume
50 μL
General description
Der Transferpettor wird immer dann eingesetzt, wenn normale Pipetten an ihre technischen Grenzen stoßen. So z.B. wenn hochviskose, schäumende oder Materialien mit hohem Dampfdruck pipettiert werden müssen. Lieferbar in 4 Größen
Other Notes
BR701817 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z328367Z328359Z328405
description
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
description
volume 5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
description
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
description
volume 200-1000 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
manufacturer/tradename
BRAND 701817
manufacturer/tradename
BRAND 701812
manufacturer/tradename
BRAND 701807
manufacturer/tradename
BRAND 702806
volume
50 μL
volume
25 μL
volume
10 μL
volume
1000 μL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
volume measuring range
10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
volume measuring range
5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
volume measuring range
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
volume measuring range
200-1000 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
feature
DE-M marking, color-coded green, single-channel, electronic: no
feature
DE-M marking, single-channel, electronic: no, color-coded 2 x white
feature
single-channel, electronic: no, DE-M marking, color-coded orange
feature
color-coded yellow, single-channel, electronic: no, DE-M marking
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)