Fortfahren mit
Z328359
BRAND® Transferpettor Direktverdränger-Pipette, digitale Volumenanzeige
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
Synonym(e):
microcapillary pipette, pipette with glass capillaries, positive displacement pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
10 μL
Packaging:
pack of 1 ea
€ 381,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
color-coded orange, electronic: no, single-channel, DE-M marking
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701807
volume measuring range
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
volume
10 μL
General description
Der Transferpettor wird immer dann eingesetzt, wenn normale Pipetten an ihre technischen Grenzen stoßen. So z.B. wenn hochviskose, schäumende oder Materialien mit hohem Dampfdruck pipettiert werden müssen. Lieferbar in 4 Größen
Other Notes
BR701807 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z328375Z328413Z328391
description
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
description
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
description
volume 1-5 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
description
volume 100-500 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
manufacturer/tradename
BRAND 701807
manufacturer/tradename
BRAND 701817
manufacturer/tradename
BRAND 702810
manufacturer/tradename
BRAND 702804
volume
10 μL
volume
50 μL
volume
5 mL
volume
500 μL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
volume measuring range
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
volume measuring range
10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
volume measuring range
1-5 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
volume measuring range
100-500 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
feature
single-channel, DE-M marking
feature
DE-M marking, single-channel, color-coded green, electronic: no
feature
DE-M marking, color-coded red, electronic: no, single-channel
feature
single-channel, electronic: no, color-coded green, DE-M marking
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)