Merck
Z327786
BRAND® Messpipette, PP, hohe Klarheit
capacity 0-2 mL , 0.020 accuracy
Synonym(e):
graduated pipet
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Materialien
polypropylene
Beschreibung
blue ring mark
Leistungsmerkmale
graduations
subdivision 0.1 mL
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27610
Kapazität
0-2 mL , 0.020 accuracy
Absaugrohr AD
≤8 mm
Allgemeine Beschreibung
Messpipetten aus klarem PP, bruchsicher. Auf Auslauf kalibriert (TD, EX). Erwärmung auf Temperaturen über 60°C kann die Genauigkeit bleibend beeinträchtigen! Empfohlene Reinigung mit einem milden alkalischen Reiniger bei Temperaturen bis zu 60°C.
Sonstige Hinweise
BR27610 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.