Fortfahren mit
Z327573
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 100 mL,
embossed scale: yes
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
class B cylinder, cylinder with hexagonal base, measuring cylinder, plastic graduated cylinder, tall form cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
100 mL
Feature:
subdivision 1 mL
€ 47,50
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
100 mL
H
250 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Other Notes
BR35038 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z327581Z327557Z327565
description
volume 100 mL,
embossed scale: yes
description
volume 100 mL, blue graduations
description
volume 50 mL,
embossed scale: yes
description
volume 50 mL, blue graduations
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 1 mL
volume measuring range
100 mL
volume measuring range
100 mL
volume measuring range
50 mL
volume measuring range
50 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
H
250 mm
H
250 mm
H
200 mm
H
200 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)