Merck
Z327557
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 50 mL,
embossed scale: yes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
50 mL
Höhe
200 mm
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Sonstige Hinweise
BR35028 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.