Fortfahren mit
Z327263
BRAND® Messzylinder, PMP
volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL
Synonym(e):
Class A cylinder, cylinder with hexagonal base, measuring cylinder, plastic graduated cylinder, tall form cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 18,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
10 mL
Feature:
subdivision 0.2 mL
€ 18,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.08 mL
volume measuring range
10 mL
H
145 mm
General description
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Other Notes
BR35108 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z327379Z327476Z327344
description
volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL
description
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
description
volume 1,000 mL, tol. accuracy: 5 mL, subdivision, 10 mL
description
volume 50 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
volume measuring range
10 mL
volume measuring range
100 mL
volume measuring range
1,000 mL
volume measuring range
50 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 1 mL
H
145 mm
H
250 mm
H
440 mm
H
200 mm
tol. measuring range
accuracy: 0.08 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
tol. measuring range
accuracy: 5 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Messzylinder, PMP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)