Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,90 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
eCl@ss:
32049001
Volume measuring range:
500 mL
Feature:
subdivision 5 mL
€ 65,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
subdivision 5 mL
Quality Segment
manufacturer/tradename
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 2.0 mL
volume measuring range
500 mL
H
360 mm
General description
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Other Notes
BR35154 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 500 mL, tol. accuracy: 2.0 mL, subdivision, 5 mL | description volume 250 mL, tol. accuracy: 0.8 mL, subdivision, 2 mL | description volume 50 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL | description volume 25 mL, tol. accuracy: 0.20 mL, subdivision, 0.5 mL |
| feature subdivision 5 mL | feature subdivision 2 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 0.5 mL |
| volume measuring range 500 mL | volume measuring range 250 mL | volume measuring range 50 mL | volume measuring range 25 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| H 360 mm | H 315 mm | H 200 mm | H 170 mm |
| tol. measuring range accuracy: 2.0 mL | tol. measuring range accuracy: 0.8 mL | tol. measuring range accuracy: 0.4 mL | tol. measuring range accuracy: 0.20 mL |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Messzylinder, PMP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?