Fortfahren mit
Z327409
BRAND® Messzylinder, PMP
volume 250 mL, tol. accuracy: 0.8 mL, subdivision, 2 mL
Synonym(e):
Class A cylinder, cylinder with hexagonal base, measuring cylinder, plastic graduated cylinder, tall form cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
250 mL
Feature:
subdivision 2 mL
€ 43,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.8 mL
volume measuring range
250 mL
H
315 mm
General description
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Other Notes
BR35148 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z327301Z327379Z327506
description
volume 250 mL, tol. accuracy: 0.8 mL, subdivision, 2 mL
description
volume 25 mL, tol. accuracy: 0.20 mL, subdivision, 0.5 mL
description
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
description
volume 2,000 mL, tol. accuracy: 8 mL, subdivision, 20 mL
volume measuring range
250 mL
volume measuring range
25 mL
volume measuring range
100 mL
volume measuring range
2,000 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 2 mL
feature
subdivision 0.5 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 20 mL
H
315 mm
H
170 mm
H
250 mm
H
535 mm
tol. measuring range
accuracy: 0.8 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.20 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
tol. measuring range
accuracy: 8 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Messzylinder, PMP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)